Learn More
Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green RNA-to-CT™ 1-Step-Kit
Das Kit wurde entwickelt, um maximale Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Empfindlichkeit und Spezifität in einer einfach anzuwendenden einschrittigen qRT-PCR-Reaktion.
Marke: Applied Biosystems™ 4389986
692.08 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21881" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00760kg
Beschreibung
Die neuartige Formulierung reduziert falsch-positive Ergebnisse durch Primer-Dimere, erzielt deutlich bessere Datengenauigkeit und bietet zuverlässige Detektion niedrig abundanter Ziele.
- Empfindlichkeit und Spezifität in einer einfach anzuwendenden einschrittigen qRT-PCR-Reaktion.
- Formuliert für maximale Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit
- Die neuartige Formulierung reduziert falsch-positive Ergebnisse durch Primer-Dimere, erzielt deutlich bessere Datengenauigkeit und ermöglicht den zuverlässigen Nachweis niedrig-abundanter Ziele.
Im Lieferumfang enthalten:
- AmpliTaq™ Gold DNA-Polymerase UP für Heißstart-qPCR; Minimierung von unspezifischen Produktbildungen
- ArrayScript™ UP reverse Transkriptase ist eine manipulierte RT, die eine hohe Ausbeute an vollständigen cDNA ermöglicht
- Ein Additiv, das die Primer-Dimer-Bildung und nichtspezifische Produkte reduziert, die falsch-positive Signale verursachen können
- RNase-Inhibitor zur Verhinderung der Degradation von RNA-Templates
- Ein firmeneigener ROX™-Farbstoff als passive interne Referenz zur Normierung von nicht PCR-bezogenen Fluoreszenzschwankungen, für eine hervorragende Präzision bei Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Geräten.
Bestellinformation
Versandbedingungen: Nasses Eis
Spezifikation
Ausreichend für 200 Reaktionen bei 50 µl Reaktionsvolumen und inklusive: • 1 x 5 ml-Röhrchen mit 2X Mastermix, enthält SYBR™Green 1 Farbstoff, AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase UP, dNTPs, passive Referenz 1 und optimierte Pufferkomponenten. Nach dem Öffnen bei 2 bis 8 °C lagern. • 1 x 80 µl Röhrchen mit 40-fach-RT-Enzymmix, die ArrayScript™ UP Reverse Transkriptase, RNase Inhibitor enthalten. Bei -15 bis -30 °C lagern. Garantierte Mindesthaltbarkeit 60 Tage (das genaue Verfallsdatum ist auf dem Produkt und COfA aufgedruckt). |
|
1-Schritt-RT-qPCR | |
Standard | |
SYBR® Green | |
RNA-to-CT™, SYBR™ | |
Ur (Ultrarein) | |
Standard | |
200 Reaktionen | |
200 Reaktionen |
SYBR | |
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
ROX (vorgemischt) | |
Einstufiges qRT-PCR-Kit | |
ArrayScript™ UP | |
Nasses Eis | |
Genexpression | |
RNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.