Learn More
Honeywell™ POWERCOAT™ 953-01 Nitraf Handschuhe
Artikelnummer. 15886675
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15886675 9 1 Paar
15876675 8 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15886675 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 209530109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ POWERCOAT™ 953-01 Nitraf Handschuhe für die Herstellung fettiger Produkte, die Herstellung von Farben und Lacken.
  • Nicht verstärkter Nitrilhandschuh
  • Baumwollflocken innen
  • Oberfläche im Rautenmuster
  • Die Nitrilformulierung verleiht dem Handschuh ein Höchstmaß an Elastizität
  • Der Innenraum mit Baumwollflocken bietet dem Benutzer mehr Komfort
  • Die rautenförmige Oberfläche eignet sich zum Greifen trockener und feuchter Objekte
  • Nitril gewährleistet ausgezeichnete chemische und mechanische (Abrieb) Eigenschaften
  • Ideal für den Umgang mit Ölen und Fetten geeignet
  • Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln vermeiden
  • Handschuh der Kategorie III für konsistente Qualität
  • Lange Manschette zum Schutz des Unterarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken, EN ISO 374-1:2016 Chemische Risiken, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen
Farbe Grün
Material Nitril
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Länge (metrisch) 33 cm