Learn More
Ansell™ Powerflex™ 80-100 Serien, Naturkautschuk-Latex-Handschuhe für hohe Belastung, grün und gelb
Bietet hervorragende mechanische Leistung mit Komfort und sicherem Griff. Heavy Duty Handschuhe Powerflex™ der Serie 80-100 von Ansell Edmont™ wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Handhabungs- und Trageanwendungen konzipiert.
Marke: Ansell™ 80100110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.29600kg
Description
- Natürliches Gummilatex mit blauer Beschichtung und grauem Futter
- Durch seine erhöhte Knitteroberfläche bietet der Handschuh einen ausgezeichneten Halt unter nassen und trockenen Bedingungen
- Automatisch gestricktes Futter für eine Innenoberfläche mit optimaler Spannung für eine ausgezeichnete Passform und Flexibilität
- Ideal für die Endmontage, das Be-/ und Entladen von Teilen oder Kisten, das Greifen von Blöcken oder Zylindern geeignet
Specifications
Rubber Latex | |
Strickbund | |
Coated-palm | |
Grip, abrasion and puncture resistance | |
11 | |
Naturlatex | |
80-100 |
Natural Rubber Latex | |
Polyester Cotton | |
144 Pairs | |
80-100 | |
Standard CATEGORY II EN 388 : 2242, ANSI | |
Schwere Handschuhe |