Learn More
Brady™ PowerMark™ Vierfarbige Farbbänder mit Panel, Industriequalität
Das für die Industrie geeignete BBP85 & PowerMark™ Farbband von Brady ist äußerst robust. Zudem ist der Druck wischfest und bleibt dadurch über Jahre im Aussenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar.
376.00 € - 418.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vierfarbiges Etikettierband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer |
Länge (angloamerikanisch) | 65.6 yd. |
Länge (metrisch) | 60 m |
Bedruckbare Seiten | Tintenseite innen |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11592625
|
Brady™
013533 |
Gelb | 60 m x 158 mm | Industriell |
376.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11572625
|
Brady™
013531 |
Gelb | 60 m x 158 mm | Industriell |
376.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11562625
|
Brady™
013530 |
Gelb | 60 m x 220 mm | Industriell |
418.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11522635
|
Brady™
013536 |
Grün | 60 m x 220 mm | Industriell |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Farbbänder für Drucker
- Das für die Industrie geeignete BBP85 & PowerMark™ Farbband von Brady ist äußerst robust
- Zudem ist der Druck wischfest und bleibt dadurch über Jahre im Aussenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar
Spezifikation
Vierfarbiges Etikettierband | |
65.6 yd. | |
Tintenseite innen | |
1 Stk. |
BBP85 Industrial Sign and Label Printer, PowerMark Sign and Label Printer, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
60 m | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |