missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPIL1 Antibody (OTI2D1), PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30033577 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30033577 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30033577 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273573PCP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PPIL1 Monoclonal antibody specifically detects PPIL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPIL1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2D1
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CYPL1cyclophilin-related gene 1, EC 5.2.1.8, hCyPX, MGC678, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1, PPIase, Rotamase PPIL1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PPIL1 (NP_057143) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51645
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.