Learn More
PPIL3 Antibody (OTI2E7), DyLight 594, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18413276 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18413276 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18413276 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273574DL594
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
PPIL3 Monoclonal antibody specifically detects PPIL3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PPIL3
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2E7
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Cyclophilin J, cyclophilin-like protein 3, Cyclophilin-like protein PPIL3, CyPJ, EC 5.2.1.8, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 3, peptidylprolyl cis-trans isomerase-like protein 3, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 3, PPIase, PPIase-like protein 3, Rotamase PPIL3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human PPIL3 (NP_572028) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 53938
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1