missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PPP1R18 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18518347 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18518347 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18518347 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP318432R

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP1R18 Polyclonal antibody specifically detects PPP1R18 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PPP1R18
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HKMT1098, KIAA1949, phostensin, PPP1R18, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton-Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 18, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between Between 325 and 375..
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170954
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.