missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPP1R3F Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PPP1R3F |
---|---|
Konzentration | 0.76 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896845
|
Proteintech
55386-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886845
|
Proteintech
55386-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Glycogen-targeting subunit for protein phosphatase 1 (PP1).Spezifikation
PPP1R3F | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6ZSY5, Q9JIG4 | |
54646, 89801 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PPP1R3F |
0.76 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Hb2E, PPP1R3F | |
Ppp1r3f | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |