Learn More
PPP3CB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 55148-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886615
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to PPP3CB.
PPP3CB is a calcium-dependent, calmodulin-stimulated protein phosphatase. This subunit may have a role in the calmodulin activation of calcineurin.
Spezifikation
Spezifikation
PPP3CB
Polyclonal
Unconjugated
PPP3CB
CALNA2, CALNB, CAM PRP catalytic subunit, CNA2, PPP3CB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19056, 24675, 5532
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P16298, P20651, P48453
Ppp3cb
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat