Learn More
PPP6C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | PPP6C |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895224
|
Proteintech
15852-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885224
|
Proteintech
15852-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Distinct DNA repair pathways minimize the consequences of mutagenic events. Reactive oxygen species (ROS) are highly reactive atoms with an unpaired electron that are conducive to double-strand DNA breaking events. Artemis, named after the Greek goddess for the protection of children, is one of the major proteins contributing to the preservation of double-strand breaks in DNA by cutting away the damaged parts of the DNA, which allows the strands to rejoin. Artemis is a single-strand-specific 5′ to 3′ exonuclease that forms a complex with the 469 kDa DNA-dependent protein kinase (DNA-PKcs). DNA-PKcs phosphorylates Artemis, and Artemis acquires endonucleolytic activity on 5′ and 3′ overhangs and hairpins. These activities are essential for V(D)J recombination and for the 5′ and 3′ overhang processing in nonhomologous DNA end joining.Spezifikation
PPP6C | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O00743, Q64620, Q9CQR6 | |
171121, 5537, 67857 | |
PPP6C Fusion Protein Ag8670 | |
Primary | |
-20°C | |
PPP6C |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
PP6C, PPP6, PPP6C | |
Ppp6c | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |