Learn More
KNF™ Vakuumpumpe aus PPS/PTFE
Artikelnummer. 10018521
Change view
Click to view available options
Flussrate:
16 l/min
30 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
10018521 30 l/min 1 Stück
10661633 16 l/min -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10018521 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 057016/055163
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompakte, vielseitige, ölfreie, oszillierende Membranpumpe für unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb. KNF Neuberger™ Die PPS/PTFE-Vakuumpumpe ist in verschiedenen Größen/Kapazitäten und auch in chemikalienbeständigeren Ausführungen erhältlich.
  • Kompakt und vielseitig einsetzbar
  • Kann als kleiner Kompressor oder als Vakuumsystem verwendet werden
  • Geeignet für Ansaugung/Filtration unter Vakuum, Festphasenextraktion, Entgasung
  • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen je nach  Materialkontakt
  • KT-Ausführungen für leicht aggressive oder korrosive Gase und Dämpfe erhältlich
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Die oszillierende Membran im Pumpenkopf ermöglicht einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
  • 100 % ölfreier Transfer
  • Umweltfreundlich
  • Hohe Gasdichtigkeit
  • Lieferung mit Gummifüßen und 2 m-Netzkabel
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 100 W
Tiefe (metrisch) 90 mm
Material PPS, PTFE
Wirkleistung 100 W
Gewicht (metrisch) 4 kg
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 5 °C
Flussrate 30 l/min
Frequenz 50 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 141 mm
Gesamtlänge (metrisch) 280 mm
Pumpentyp Vakuumpumpe
Anwendungen Zur Absaugung, Überführung und Kompression von Luft oder neutralen, leicht aggressiven oder korrosiven Dämpfen
Maximaler Druck 0,5 bar
Spannung 230 V