Learn More
Tocris Bioscience™ PPT
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002135
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002135 10 mg 10 Milligramm
18054832 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002135 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1426/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Subtype-selective ERα agonist
Potent, subtype-selective estrogen receptor agonist (EC50 ∽ 200 pM); displays 410-fold selectivity for ERα over ERβ. Prevents ovariectomy-induced weight gain and loss of bone mineral density, and induces gene expression in the hypothalamus following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 263717-53-9
Summenformel C24H22N2O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material PPT
Menge 10 mg
Formelmasse 386.45
Reinheit >99%
Molekulargewicht 386.45