missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ PQ 401
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18035892
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035892 50 mg 50 Milligramm
18045382 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18035892 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2768/50

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

IGF1R inhibitor

Insulin-like growth factor receptor (IGF1R) inhibitor. Suppresses IGF-stimulated IGF-IR autophosphorylation with an IC50 value of 12 μM. Inhibits growth of MCF-7 breast cancer cells in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 196868-63-0
Summenformel C18H16ClN3O2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material PQ 401
Menge 50 mg
Formelmasse 341.79
Reinheit >99%
Molekulargewicht 341.80
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.