Learn More
Praseodym(III)-Chloridhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11316298
52.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19423-77-9
Cl3Pr
247.26
MFCD00149828
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
praseodymium(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19423-77-9
Cl3Pr
247.26
MFCD00149828
LHBNLZDGIPPZLL-UHFFFAOYSA-K
praseodymium(3+) trichloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pr+3]
Aqueous solutions of praseodymium(III) chloride can be used to prepare insoluble praseodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 115°C
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,7712
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol
Formelmasse 247.27 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Odorless