Learn More
Tocris Bioscience™ Prasugrel
Irreversible P2Y12 antagonist; antiplatelet and orally active
Brand:  Tocris Bioscience™ 6317/50
Encompass
Product Code. 15736409
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Prasugrel is a irreversible P2Y12 antagonist; metabolised to active metabolite R-99224 (IC50 = 45 μM) irreversibly binds platelet P2Y12 receptors, inhibiting platelet activation. Antiplatelet and antithrombotic. Orally active and active in vivo. Note - inactive in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
150322-43-3
>98%
50 mg
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.