Learn More
Pravastatin-Ethylester, Mikromol™
Artikelnummer. 30049482
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049482 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049482 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0503.100025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pravastatin-Ethylester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pravastatin Ethyl Ester
CAS 2727065-87-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pravastatin Ethyl Ester
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C25 H40 O7
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pravastatin Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C25H40O7/c1-5-15(3)25(30)32-22-13-19(27)11-17-8-7-16(4)21(24(17)22)10-9-18(26)12-20(28)14-23(29)31-6-2/h7-8,11,15-16,18-22,24,26-28H,5-6,9-10,12-14H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19+,20+,21-,22-,24-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@H]1[C@@H](C)C=CC2=C[C@@H](O)C[C@H](OC(=O)[C@@H](C)CC)[C@H]12
IUPAC-Name Ethyl-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalin-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoat
Molekulargewicht (g/mol) 452.58
Menge 25 mg
Formelmasse 452.2774 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.