Learn More
Prazosin Hydrochloride Dihydrate, TRC
Artikelnummer. 30422055
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30422055 500 mg
30416374 100 mg
30419712 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30422055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP702338500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67944-25-6
Summenformel C19H21N5O4 • HCl • 2(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 455.9
Synonym [4-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-1-piperazinyl]-2-furanylmethanone Hydrochloride Dihydrate, 1-(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-(2-furanylcarbonxyl)
IUPAC-Name (4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(furan-2-yl)methanone hydrochloride dihydrate
SMILES O=C(N1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=C(C(OC)=C3)OC)C(N)=N2)C4=CC=CO4.Cl.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Prazosin Hydrochloride Dihydrate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H21N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
Formelmasse 455.16