missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16300195
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16300195 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16300195 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA583231

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KMQNMKKVIE AIRVELVQYW DQCFYSQEQR QAFAPFCAED YTESLLQLHD AEIVRLKNYY EVHKELFEGV QKWEETWRLF LEFERKASDP NRFTNRGGNL LKEEKQRAKL QKMLPKLEEE LKARIELWEQ EHSKAFMVNG QKFMEYV Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 84%.

This gene encodes a protein that is involved in cytokinesis. The protein is present at high levels during the S and G2/M phases of mitosis but its levels drop dramatically when the cell exits mitosis and enters the G1 phase. It is located in the nucleus during interphase, becomes associated with mitotic spindles in a highly dynamic manner during mitosis, and localizes to the cell mid-body during cytokinesis. This protein has been shown to be a substrate of several cyclin-dependent kinases (CDKs). It is necessary for polarizing parallel microtubules and concentrating the factors responsible for contractile ring assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRC1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen PRC1
Gen-Zugriffsnummer O43663, Q99K43
Gen-Alias anaphase spindle elongation 1 homolog; ASE1; carboxypeptidase C PRC1; Carboxypeptidase Y; Carboxypeptidase YSCY; CPD-Y; CPY1; D7Ertd348e; LBC1; MGC1671; MGC3669; prc1; protein regulating cytokinesis 1; protein regulator of cytokinesis 1; YMR297W
Gensymbole PRC1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human PRC1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92445).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 233406, 308761, 9055
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.