Learn More
Saint Gobain Life Sciences Vorgebohrte Gummistopfen mit Löchern
Saint Gobain Performance Plastics™ Stopfen aus vorgebohrtem konischem Gummi, zur Verwendung mit speziell entwickelten Tauchröhrchen oder Belüftungskonfigurationen.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences 203283
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11794558
  • 69.55 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Resistent gegen gebräuchliche Laborchemikalien
  • Sorgen für eine perfekte Abdichtung und außergewöhnliche Verklebung
  • Mit vorgebohrten Löchern
  • Beständig gegen Temperaturen von -5 bis 70 °C (120 °C in feuchter Atmosphäre)
  • Hochelastisch, für perfekte Abdichtung und Haftung
Spezifikation
Spezifikation
Blau
60 mm
83mm
Naturkautschuk
5
Stopfen aus Naturkautschuk
71 mm
5/Pckg.
Beständig von -5 bis 70 °C
11.5 mm