Learn More
Saint-Gobain Vorgebohrte Gummistopfen ohne Löcher
Diese Stopfen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Ungelochte Gummistopfen eignen sich optimal für den Chemikalientransfer.
Marke:  Saint-Gobain 203092
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.58400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11784538
Menge Preis
1 50.68 € / 5 Stück
10 40.16 € / 5 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 16-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Sicherung von Behälterinhalten
  • Ideal für das Sichern von Glas-, Metall- und Kunststoffbehältern
  • Einfach zu verwenden
Spezifikation
Spezifikation
65 mm
Blau
92mm
Stopfen aus Naturkautschuk
5/Packung
79mm
Naturkautschuk