Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ hsa-miR-1 Positivkontrolle für miRNA-Vorläufer
Pre-miR™ hsa-miR-1 Positivkontrolle für miRNA-Vorläufer
Marke:  Invitrogen™ AM17150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10167534
  • 314.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der Pre-miR™ hsa-miR-1-miRNA-Vorläufer ist für die Verwendung als Positivkontrolle in Experimenten mit Pre-miR-miRNA-Vorläufern vorgesehen. Dieser Vorläufer wurde als Positivkontrolle gewählt, da er bei der Abgabe in Zellen die Expression von Twinfilin-1 (PTK9) auf mRNA-Ebene (60 – 95 % Reduktion) effektiv nach unten reguliert. Die effektive Abgabe und Aktivität des Pre-miR hsa-miR-1-miRNA-Vorläufers kann mit einem TaqMan™ PTK9-Genexpressionsassay nachgewiesen werden (Assay-IDs: Hs00702289_s1 [Mensch], Mm01598980_g1 [Maus]).
Über Ambion Pre-miR miRNA-Vorläufer
Pre-miR™ miRNA-Vorläufer-Moleküle sind kleine, chemisch modifizierte, doppelsträngige RNA-Moleküle, die zur Nachahmung endogener reifer miRNAs entwickelt wurden. Diese gebrauchsfertigen miRNA-Mimics, die siRNAs stark ähneln, können durch dieselben Transfektions- oder Elektroporationsparameter wie bei siRNAs in Zellen eingesetzt werden. Das ermöglicht eine genaue Analyse der biologischen Wirkung von miRNA mithilfe von Funktionsexperimenten (Abbildung 1). Pre-miR miRNA-Vorläufer für die Positiv- und Negativkontrolle (oben aufgeführt) oder das Pre-miR™ Vorläufer-Starterkit eignen sich zur Optimierung der Transfektion von Pre-miR miRNA-Vorläufern.
Pre-miR miRNA-Vorläufer-Moleküle sind speziell so konzipiert und modifiziert, dass garantiert der richtige Strang mit der gewünschten reifen miRNA in den RNA-induzierten Silencing-ähnlichen Komplex aufgenommen wird, der für die miRNA-Aktivität verantwortlich ist (Abbildung 2). Im Gegensatz zu miRNA-Expressionsvektoren können diese synthetischen Moleküle aufgrund ihrer direkten Einbringung in die Zelle durch Transfektion oder Elektroporation in Dosis-Wirkungs-Studien eingesetzt werden. Dank ihrer geringen Größe lassen sie sich leichter transfizieren als Vektoren und können unter den gleichen Bedingungen geliefert werden wie siRNAs.
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA
Pre-miR™ miRNA wird in einem einzigen Röhrchen getrocknet bereitgestellt, zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension.
5 nmol