missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

pre-mRNA cleavage factor I (59 kDa subunit) Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18058675 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18058675 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18058675 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10061599

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

pre-mRNA cleavage factor I (59 kDa subunit) Polyclonal specifically detects pre-mRNA cleavage factor I (59 kDa subunit) in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen pre-mRNA cleavage factor I (59 kDa subunit)
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_079087.2
Gen-Alias CFIm59, cleavage and polyadenylation specific factor 7, 59kDa, CPSF 59 kDa subunit, FLJ12529,59 kDa subunit, FLJ39024, MGC9315, pre-mRNA cleavage factor I, 59 kDa subunit
Gensymbole CPSF7
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human cleavage and polyadenylation specificity factor 7, 59 kDa subunit using the numbering given in entry NP_079087.2 (GeneID 79869).
Molekulargewicht des Antigens 52 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79869
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.