Learn More
Thermo Scientific™ Vorgewogenes gepuffertes Peptonwasser-Agar (Buffered Peptone Water, BPW)
Artikelnummer. 15832477
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Beutel für 8 l Medium
20 Beutel für 1 l Medium
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15832477 20 Beutel für 1 l Medium 1 Set
15842477 10 Beutel für 8 l Medium 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15832477 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PW05091L
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von Medien für die Anreicherung von Salmonellenarten aus Lebensmitteln mit vorgewogenen Medienbeuteln.
Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung mikrobieller Kulturmedien für die Voranreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmittelproben mit dem vorgewogenen gepufferten Pepton-Wasser von Thermo Scientific™. Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.
Die Beutel mit vorgewogenem gepuffertem Peptonwasser beinhalten Thermo Scientific Oxoid gepuffertes Peptonwasser medium (Hst. Artikelnr. CM-0509). Sie gehören zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.
Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.
  • Effizient:Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
  • Praktisch: Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
  • Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
  • Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für bedeutende Arbeiten genutzt werden kann
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Vorgewogenes gepuffertes Peptonwasser-Agar (Buffered Peptone Water, BPW)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 20 Beutel für 1 l Medium
Für Laboranwendungen.