missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Vorgewogenes gepuffertes Peptonwasser-Agar (Buffered Peptone Water, BPW) (ISO)

Artikelnummer. 15882477
Change view
Click to view available options
Menge:
10 Beutel für 8 l Medium
20 Beutel für 1 l Medium
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15882477 10 Beutel für 8 l Medium 1 Set
15872477 20 Beutel für 1 l Medium 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15882477 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PW10498L

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung von Medien für die Anreicherung von Salmonellenarten aus Lebensmitteln mit vorgewogenen Medienbeuteln.

Beschleunigen Sie Ihren Arbeitsablauf bei der Vorbereitung mikrobieller Kulturmedien für die Voranreicherung von Salmonella-Arten aus Lebensmittelproben mit dem vorgewogenen gepufferten Pepton-Wasser-Agar (ISO) von Thermo Scientific™. Die vorgewogenen Beutel von Thermo Scientific™ Oxoid™ Trockenkulturmedien sind zur einmaligen Verwendung bei der Vorbereitung von 1 l oder 8 l Ihres Mediums entwickelt. Sie sparen wertvolle Zeit und können umgehend mit Ihren Untersuchungen beginnen, da ein Wiegen des Pulvers entfällt. Einfach aufreißen, umrühren und anwenden.

Die Beutel mit vorgewogenem gepuffertem Peptonwasser (ISO) beinhalten das bekannte Thermo Scientific Oxoid gepuffertes Peptonwasser medium (Hst. Artikel-Nr.: CM1049) und gehören zu unserem Sortiment der am häufigsten verwendeten und sorgfältig charakterisierten Trockenkulturmedien, die jetzt in praktischen, vorgewogenen Folienbeuteln erhältlich sind.

Öffnen Sie den ausgewählten Medienbeutel, fügen Sie den Inhalt der entsprechenden Wassermenge hinzu, umrühren, und wie gewöhnlich autoklavieren.

  • Effizient:Entscheiden Sie sich für unser umfangreiches Sortiment an vorgewogenen Medienformaten, die arbeitsintensive Vorbereitungszeiten erheblich verkürzen, und damit die Produktivität bedeutend steigern
  • Praktisch: Durch Aufreißbeutel und einfaches Hinzufügen wird die Medienherstellung schneller und einfacher
  • Konform: Bewährte und geprüfte Medienformate erlauben zuverlässiges und konsistentes Arbeiten
  • Produktiv: Routinemäßige Verfahren und ein Wiegen der Trockenkulturmedien werden soweit eingeschränkt, dass die gewonnene Zeit für anspruchsvolle Aufgaben genutzt werden kann.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Dry-Bags™ gepuffertes Peptonwasser (ISO)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 10 Beutel für 8 l Medium

Für Laboranwendungen.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.