Learn More
Edelmetalle, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru bei 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
242.00 € - 636.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11336968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014652.AE |
100 mL |
242.00 €
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11460470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014652.AP |
500 mL |
636.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Precious Metals, plasma standard solution is useful as a standard for the determination of metals by inductively coupled plasma-mass spectrometry.