Learn More
Thermo Scientific™ Precise™ 12%, Tris-Glycine, 5.0 mm, 12-well
Artikelnummer. 11844604 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Wells:
12-Well
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
11844604 12-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11844604 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 25267
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Separation Range: 14 to 205 kd; Separation Type: Denaturing, Native; For Use With: Novex XCell I and II; Novex XCell II Surelock; IBI Scientific Universal Protein Systems
Thermo Scientific™ Precise Tris-Glycine Gels are long shelf-life, fast run-time polyacrylamide gels for SDS-PAGE that use the popular Laemmli buffer system and commercial gel tanks to provide outstanding protein resolution and separation.
Precise Tris-Glycine Gels are cast in durable 10 × 8cm plastic cassettes to fit in Mini-PROTEAN™ gel tanks. The gels are individually packaged in easy-to-open plastic pouches and are ready for electrophoresis with no comb or tape to remove. Following electrophoresis, the easy-open cassette design allows gels to be removed damage-free without special tools. Precise Gels in the 10 × 8cm size are available in gradient (4 to 20% and 8 to 16%) and fixed (8%, 10% and 12%) concentrations and in 10-well, 12-well and 15-well formats.
Highlights:
  • High-performance – Tris-glycine running buffer produces excellent separation and high-resolution protein bands
  • Long shelf-life – up to 12-month stability ensures consistent performance for the duration of each package of gels
  • Fast – 45-minute run-time provides results quickly; transfers efficiently to nitrocellulose and PVDF membranes; stains quickly with coomassie and silver stains
  • Compatible – these 10 x 8cm cassettes fit Bio-Rad™ Mini-PROTEAN™ and Hoefer™ Mighty Small II gel tanks, as well as other similar tanks
  • Easy to load – sample wells reinforced with plastic to eliminate damage when loading and well-to-well contamination
Specifications:
  • Cassette Dimensions: 10cm x 8.0cm x 5mm
  • Gel Dimensions: 8cm x 6.8cm x 1mm
  • Storage Conditions: 4°C
  • Shelf Life: 12 months from date of purchase
  • Stacking Gel: 4%
  • Buffer System in Gel: Tris-HCl, pH 7
  • SDS: None
  • Required Running Buffer: Tris-glycine-SDS
  • Recommended Sample Buffer: Tris-HCl-SDS or LDS-SDS
  • Gel Tank Compatibility (10cm x 8cm x 5mm): Bio-Rad Mini-PROTEAN II and 3; Bio-Rad Mini-PROTEAN Tetra Cell; Hoefer Tall Mighty Small (SE 280); Hoefer Mighty Small II (SE 260); IBI Scientific Universal Protein Systems; For gels that are compatible with other tanks, see our 10 x 10cm Gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 12% Tris-Glycine Gels, 10 x 8cm, 12-well
Gelanteil (%) 12%
Gel Thickness 0.5 cm
Geltyp Tris-Glycine
Trennbereich 14 to 205 kDa
Trennverfahren Denaturierend, nativ
Wells 12-Well
Zusammensetzung Precast 12% polyacrylamide gels for SDS-PAGE
Menge 10/Pk.
Ausreichend für 12 samples per gel, 30uL capacity per well
Wellformat Standard
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Produkttyp Seite Homogen
Zur Verwendung mit (Geräte) Novex XCell I and II, Novex XCell II Surelock, IBI Scientific Universal Protein Systems