Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisions-Heizplatte, Umgebungstemperatur bis 110 °C, Aluminiumlegierung
Form: Rechteckig; Größe: 6,3 x 4,7 in.
Marke:  Gestigkeit Harry™ PZ28-1SR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10534582
  • 2325.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Heizplatte
Rechteck
Bis zu 350 °C
Umgebungstemperatur bis 110 deg;C
230 V
Aluminiumlegierung
6,3 x 4,7 in.