Learn More
Gestigkeit Harry™ Präzisions-Heizplatte mit Regler, Umgebungstemperatur bis 350 °C, Aluminiumlegierung
Form: Quadratisch; Größe: 3,9 x 3,9 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ PZ14SR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Heizplatte | |
Quadratisch | |
3,9 x 3,9 in. | |
2,2 kg | |
230 V, 450 W |
230 V | |
Aluminiumlegierung | |
Umgebungstemperatur bis 350 deg;C | |
450 W |