Learn More
Prednison-21-Sulfatester-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Prednisone 21-Sulfate Ester Sodium Salt |
| CAS | 113092-08-3 |
| Summenformel | C21H25NaO8S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione 21-(Hydrogen Sulfate) Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H26O8S.Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;/h5,7,9,14-15,18,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Natrium;[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-Hydroxy-10,13-dimethyl-3,11-dioxo-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl]sulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 460.47 |
| Formelmasse | 460.1168 |