Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Partikelfilternde, vorgeformte Maske mit Ausatemventil und Inhalationsventilen
- Farbe: weiß
Schutzmerkmale
- Zertifizierte FFP2 Gesichtsmaske gemäß EN 149:2001+A1:2009
- D-Label (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei sehr hohen Staubkonzentrationen
- R-Kennzeichnung (wiederverwendbar): getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsverhalten, auch während der zweiten Schicht
Komfortmerkmale
- Climazone Hochleistungssystem mit drei Unterteilungen für ein angenehmes, kühles Klima unter der Maske
- Flexibles Textil-Kopfband mit Nackenclip für individuelle Anpassung
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Zwei zusätzliche Filter mit Inhalationsventilen für geringeren Atmungswiderstand und erhöhten Komfort durch einfacheren Luftaustausch
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Die Kombination aus 3D-Nasenbereich und Dichtlippe gewährleistet eine ideale Passform für nahezu jede Nasenform
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | En 149 (R-Kennzeichnung, D-Kennzeichnung) |
| Produkttyp | Vorgeformte Maske |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP2 |
| Enthält | 360° Ausatemventil, 3D-Nasenabschnitt, umlaufende Komfort-Dichtlippe |