Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Partikelfiltrierende, vorgeformte Maske mit Ausatemventil
- Farbe: weiß
Schutzfunktionen
- FFP3-Atemschutzgerät gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
- D-Symbol (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): müheloses Atmen selbst bei hoher Staubbelastung
- R-Zertifizierung (wiederverwendbar): Getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistung während der zweiten Nutzungszeit
Komfortmerkmale
- Weiche Materialkanten für mehr Komfort
- Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
- Kein Nasenclip (metallfrei)
- Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
- Extra breites Textil-Kopfband für noch mehr Komfort
- Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | En 149 (R-Kennzeichnung, D-Kennzeichnung) |
| Produkttyp | Vorgeformte Maske |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP3 |
| Enthält | 360° Ausatemventil, Vier-Punkt-Kopf-Sicherungsband, umlaufende Komfort-Dichtlippe |