Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Vorgeformte Maske mit Partikelfilterung und Ausatemventil zur Reduzierung des Ausatemwiderstands und von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung in der Maske
- Metallfreie Verarbeitung
- Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
- Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
- Farbe: Silbergrau
Schutzmerkmale
- FFP1 Atemschutzgerät, gemäß EN 149:2001+A1:2009 zertifiziert
- D-Kennzeichnung (Maske hat den Dolomitstaubtest bestanden): gute Atmungsaktivität selbst bei hoher Staubbelastung
- Nicht wiederverwendbar
Komfortmerkmale
- Weiche Materialkanten für erhöhten Tragekomfort
- Nahtloses Kopfband für einen bequemen, sicheren Sitz
- Ausatemventil zur Reduzierung des Atmungswiderstands und zur Minimierung von Wärme- und Feuchtigkeitsansammlungen in der Maske
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 149 (D-Kennzeichnung) |
| Design Type | Vorgeformte schalenförmige Maske |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen, Polyester |
| Produkttyp | Vorgeformte Maske |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Filtereffizienz | FFP1 |
| Sterilität | Unsteril |