Learn More
Pregabalin-Ethylesterhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050723
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050723 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050723 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1376.140025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pregabalin-Ethylesterhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1909294-27-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H21 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride (1:1), Pregabalin Ethyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H21NO2.ClH/c1-4-13-10(12)6-9(7-11)5-8(2)3;/h8-9H,4-7,11H2,1-3H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C
IUPAC-Name ethyl-(3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 223.74
Menge 25 mg
Formelmasse 223.1339 g/mol