Learn More
Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 Serie Handschuhe aus Nitril, grün
Entspricht ASTM D 3577, Typ II. Die grünen Handschuhe aus Nitril der Serie Ansell™ TouchNTuff™ 93-300 eignen sich optimal für den Einsatz in der Elektronik- und Halbleiterfertigung sowie für Laboruntersuchungen.
Marke: Ansell™ 93300070
437.18 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
- Besserer Schutz gegen zahlreiche Chemikalien als alle anderen Einweghandschuhe aus Nitril
- Hoher Tragekomfort und besserer Schutz des Unterarms (längerer Bund)
- Hergestellt aus Nitril, dreimal höhere Widerstandsfähigkeit gegen Punkturen als standardmäßige Latexhandschuhe
- Eignung für latexempfindliche Anwender (Typ I) durch Herstellung ohne natürliche Gummilatexproteine
- Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO Klasse 5 oder höher
Spezifikation
Nitril | |
Nitril | |
Ja | |
Handschuhe | |
0,12 mm | |
Zum Mischen von Flüssigkeiten, für Filtrationsprozesse, für die Injektion von Impfstoffen usw. | |
Spritzwasser- und hohe Durchstoßfestigkeit |
Normen CATEGORY III EN 374, EN 421, ASTM D 3577, Typ II | |
Nitril | |
Nitril | |
S | |
Texturierte Fingerspitzen | |
1000 Paare |