Learn More
Bel Art™ Prepsafe™ Mini-Schwimmständer für Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 15580002
Change view
Click to view available options
Farbe:
Fuchsia
Naturfarben
Neongelb
Türkis
Enthält:
Ohne Aufsatz
Zusatzelement für Vortexen
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Enthält unitSize
15580002 Türkis Zusatzelement für Vortexen 1 Stück
15500012 Neongelb Zusatzelement für Vortexen 1 Stück
15560002 Neongelb Ohne Aufsatz 1 Stück
15540002 Türkis Ohne Aufsatz 1 Stück
15550002 Fuchsia Ohne Aufsatz 1 Stück
15570002 Naturfarben Zusatzelement für Vortexen 1 Stück
15590002 Fuchsia Zusatzelement für Vortexen 1 Stück
15530002 Naturfarben Ohne Aufsatz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15580002 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F187420125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
Fixierlaschen schützen die Röhrchen vor dem Öffnen, wenn sie unter Druck stehen, eingetaucht oder umgestoßen werden
  • Aufnahme von bis zu zwölf 1,5-ml- oder 2,0-ml-Mikrozentrifugenröhrchen an nummerierten Stellen
  • Hochstehender Griff zum einfachen Anheben, ohne die Proben zu schütteln
  • Stabile Füße halten die Gestelle auf dem Arbeitstisch aufrecht
  • Zur Verwendung in Wasserbädern, in Eis oder auf dem Labortisch
  • Mit 95 mm Außendurchmesser passend für die meisten 1000 ml-Bechergläser
  • Erhältlich in verschiedenen Farben mit oder ohne Vortexaufsatz
  • Die Konstruktion aus Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Abnehmbarer Vortexaufsatz separat erhältlich (Herst. Nr. F187420140)
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Türkis
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (1,5 bis 2 ml)
Material Polypropylen
Positionen 12
Form Rund
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000 ml-Becher, Wasserbäder
Menge 10/Karton
Länge (metrisch) 94 mm
Enthält Zusatzelement für Vortexen
Produkttyp Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 79 mm
Array 1 x 12
Breite (metrisch) 94 mm