Learn More
Buerkle™ Druckfreie LDPE-Sprühflaschen mit langlebiger Handpumpe
7.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
8.19 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
8.19 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Höhe (metrisch):
220 mm
240 mm
295 mm
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Beschreibung
Drucklose Sprühflasche aus LDPE mit einer langlebigen Handpumpe. Die Funktionsweise einzelner Sprühgeräte wird während der Herstellung getestet.
- Teile mit Medienkontakt aus PP, PE und Edelstahl
- Flasche aus LDPE
- Düsendurchmesser 0.6 mm
- Sprühvolumen pro Hub: 1.2 ml ± 0.1
- Einstellbarer Sprühstrahl
- Temperatur max. 30 °C
- Sprühlanzenverlängerung mit 30 cm als Zubehör lieferbar
- Geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Reinigungsmittel.
Spezifikation
Verschlusstyp | Spray |
Höhe (metrisch) | 295 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labore, Produktion, Freizeit, Haushalt und geeignet für landwirtschaftliche Pestizide und Reinigungsmittel |
Enthält | Patentiertes Belüftungsventil, Handpumpe hoher Lebensdauer |
Material | LDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 17,5 mm |
Temperaturbereich (metrisch) | 30 °C |
Form | Rund |