missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prima-1, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7042870
86.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5608-24-2
C9H15NO3
185.223
MFCD04974196
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
prima-1, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2, octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-3-quinuclidinone, p53 reactivation and induction of massive apoptosis, 2,2-bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2 octan-3-one, prima 1, tocris-1862, prima 1;prima1
322968
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on
C1CN2CCC1C(=O)C2(CO)CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5608-24-2
C9H15NO3
185.223
MFCD04974196
RFBVBRVVOPAAFS-UHFFFAOYSA-N
prima-1, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2, octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-3-quinuclidinone, p53 reactivation and induction of massive apoptosis, 2,2-bishydroxymethyl-1-aza-bicyclo 2.2.2 octan-3-one, 2,2-bis hydroxymethyl-1-azabicyclo 2,2,2 octan-3-one, prima 1, tocris-1862, prima 1;prima1
322968
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-1-Azabicyclo[2.2.2]Octan-3-on
C1CN2CCC1C(=O)C2(CO)CO

Zellpermeables Chinuclidinon-Analog

A cell-permeable quinuclidinone analog.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Prima-1
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 10mg/ml
Formelmasse 185.2
Physikalische Form Fest

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'