Learn More
Primärlösung Rot
Dient zum Kalibrieren, Steuern, Qualifizieren und Validieren von Farbmessgeräten. Die primäre Farblösung, Rot, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige kolorimetrische Lösung, die in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen präsentiert wird. Wird mit Kobaltchlorid laut EU hergestellt. Ph. Kapitel 2.
Marke: Reagecon EPRS01
Menge | 100 ml |
---|
Beschreibung
Diese Primärfarbenlösung ist ein gebrauchsfertiger Farbstandard, der in hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen zur Verwendung als Kalibrier- und/oder Qualitätskontrollstandard herangezogen wird. Sie wird mit Kobaltchlorid, Salzsäure und Wasser zubereitet.- Hergestellt gemäß den Richtlinien von Kapitel 2 des Europäischen Arzneibuchs mit einem ISO 17025-konformen Kalibrierzertifikat.
- Gravimetrisch auf Gewichts-/Gewichtsbasis mit OIML Traceable-Gewichten hergestellt
- Die Konzentration wird mit einem hochgradig leistungsstarken Spektrophotometer überprüft, das mit ISO Guide 34-konformen spektrophotometrischen Standards kalibriert wurde.
- Die Primärfarblösungen lassen sich in präzisen Verhältnissen zu den Standardfarblösungen kombinieren.
Spezifikation
Kobaltchlorid | |
7646-79-9 | |
MFCD00010938 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
λ²-Cobalt(2+)-Dichlorid | |
129.84 g/mol | |
Flüssig |
Rot | |
Cl2Co | |
Kobalt(II)-chlorid, Kobaltchlorid, Kobaltchlorid 0.1 m-Lösung, Kobalt(II)-chlorid, wasserfrei, Kobaltchlorid, wasserfrei, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
129.83 | |
100 ml |
Sicherheit und Handhabung
- PRIMARY RED SOLUTION
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: cobalt dichloride, hydrochloric acid 37%