Learn More
Zeiss™ Primo Star LED-Mikroskop
Beschreibung
Primo Star LED-Mikroskop, Fixed-Köhler, Trieb R, FOV18, D=0 Komplettausrüstung mit Stativ Fixed-Köhler einschließlich:
- LED-Beleuchtung Warmlicht, 3200 K
- 4-Positionen-Objektivrevolver, nach hinten geneigt
- Mechanischer Objekttisch 75 x 30, Antrieb rechts und Probenhalter mit Federklemme links
- Binokulartubus 30°/20
- Okulare 10x/18 Br.foc.
- Objektive Plan-Achromat D =0 ohne Deckglas10 x,20 x,40 x und100 x Öl
- Kondensator 0.9/ 1.25
- Externe Stromversorgung 100...240 V Wechselstrom/50...60 Hz/30 VA mit länderspezifischen Adaptern
- Staubschutzhaube
- Öler mit 5 ml Immersionsöl
- Farbfilterset Blau, Grün, Gelb
Spezifikation
Spezifikation
| Displaytyp | LED |
| Produkttyp | Primo Star LED-Mikroskop |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Besonders geeignet für botanische, urologische und hämatologische Anwendungen |
| Elektrische Anforderungen | 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz/30VA |
| Frequenz | 60 Hz |