Learn More
Brady™ Druckeretiketten
138.00 € - 374.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Ausführung | Matt |
Format | Selbstlaminierend |
Print Technology | Thermotransfer |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11731835
|
Brady™
114871 |
Weiß, Transparent | 12,70 mm | 19 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11757114
|
Brady™
114936 |
Grau | 44,25 mm | 19,25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt | |
Matt | |
Thermotransfer | |
1 |
Acryl, Permanent | |
Selbstlaminierend | |
Druckeretiketten | |
-40°bis +70 °C |