Learn More
Pristansäure, TRC
Artikelnummer. 30427216
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30427216 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30427216 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP11800050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Pristanic Acid
CAS 1189-37-3
Summenformel C19 H38 O2
Menge 50 mg
Synonym 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(=O)O
IUPAC-Name 2,6,10,14-Tetramethylpentadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 298.5
Formelmasse 298.2872