Learn More
Pristansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pristanic Acid |
| CAS | 1189-37-3 |
| Summenformel | C19 H38 O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,6,10,14-Tetramethylpentadecansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 298.5 |
| Formelmasse | 298.2872 |