Learn More
Tocris Bioscience™ Pristimerin
Potent, reversible MAGL inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 373110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413514
  • 211.20 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potent and reversible inhibitor of monoacylglycerol lipase (MGL) (IC50 = 93 nM). Also suppresses NF-κB activation via inhibition of proteasome chymotrypsin-like activity and IKKαβ. Displays antitumor, anti-inflammatory and antimicrobial activities.
Spezifikation
Spezifikation
Pristimerin
>99
10mg
Pristimerin
464.64