Learn More
Invitrogen™ Human PRKACB (PRKAC beta), GST Tag Recombinant Protein
Human PRKACB (PRKAC beta), GST Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV6389
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15499013
  • 1678.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The PKA catalytic subunit consists of three gene products: C-alpha, C-beta, and C-gamma. The catalytic subunit C-beta has been assigned to human chromosome region 1p36.1. PRKACB is derived from a gene distinct from C-alpha and shows tissue-specific expression. At the amino acid level C-alpha and C-beta showed 93% homology.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
66.9kDa
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
100μg
PKAb, cAPKb, MGC9320, MGC41879, DKFZp781I2452
Recombinant
Produktvorschläge