Learn More
Invitrogen™ PRKCQ (PKC theta) Recombinant Human Protein
PRKCQ (PKC theta)
460.00 € - 7070.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_006248 |
---|---|
Gen-Alias | PRKCQ (PKC theta) |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | His Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11529276
|
Invitrogen™
P2996 |
5μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15438393
|
Invitrogen™
PR4143B |
100 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10719233
|
Invitrogen™
PV3605 |
1mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
The PKC family of serine⁄threonine kinases, including PRKCQ (PKC theta), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.Spezifikation
NP_006248 | |
Human | |
Baculovirus |
PRKCQ (PKC theta) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.