Learn More
Abnova™ PRKRIP1 Recombinant Protein
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH14298
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 79706
Molekulargewicht 45.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16184383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079706-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16194383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00079706-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH14298
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.98
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PRKRIP1
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
79706
PRKRIP1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MASPAASSVRPPRPKKEPQTLVIPKNAAEEQKLKLERLMKNPDKAVPIPEKMSEWAPRPPPEFVRDVMGSSAGAGSGEFHVYRHLRRREYQRQDYMDAMAEKQKLYAEFQKRLEKNKIAAEEQTAKRRKKRQKLKEKKLLAKKMKLEQKKQEGPGQPKEQGSSSSAEASGTEEEEEVPSFTMGR
C114/FLJ13902/FLJ40957
PRKRIP1