Learn More
PRMT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17628-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16887564
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Type I protein arginine N-methyltransferases (PRMTs), such as PRMT3, catalyze the formation of asymmetric N(G),N(G)-dimethylarginine (ADMA) residues in proteins.
Spezifikation
Spezifikation
PRMT3
Polyclonal
Unconjugated
PRMT3
HRMT1L3, PRMT3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10196, 71974, 89820
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O60678, O70467, Q922H1
Prmt3
PRMT3 Fusion Protein Ag11877
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat