missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PRMT5 Monoclonal Antibody (GT3610)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16364904
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16364904 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16364904 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA531465

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Keep as concentrated solution. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Zebrafish (85%), Japanese Medaka (86%), Xenopus laevis (91%), Pig (100%), Rhesus Monkey (100%), Chimpanzee (99%), Bovine (98%). Positive Control: Jurkat, Raji, K562, THP-1, HL-60, NCI-H929, rat kidney. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PRMT5 (protein arginine N-methyltransferase 5) is an arginine methyltransferase that can both catalyze the formation of omega-N monomethylarginine (MMA) and symmetrical dimethylarginine (sDMA), with a preference for the formation of MMA. PRMT5 specifically mediates the symmetrical dimethylation of arginine residues in the small nuclear ribonucleoproteins Sm D1 and Sm D3; such methylation is required for the assembly and biogenesis of snRNP core particles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PRMT5
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon GT3610
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen PRMT5
Gen-Zugriffsnummer O14744
Gen-Alias 72 kDa ICln-binding protein; EC 2.1.1.125; histone-arginine N-methyltransferase PRMT5; HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5; HRMT1L5; hypothetical protein; I79_013398; IBP72; Jak-binding protein 1; JBP1; PRMT5; protein arginine methyltransferase 5; protein arginine N-methyltransferase 5; Protein arginine N-methyltransferase 5, N-terminally processed; protein arginine N-methyltransferase 5-like; shk1 kinase-binding protein 1 homolog; Skb1; SKB1 homolog; SKB1Hs
Gensymbole PRMT5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PRMT5. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10419, 364382
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.