Learn More
Chemsplash Pro+4 Typ 456 Overall Taped
Beschreibung
Chemsplash Pro +4 Einweg-Overall
- 67 g/m² mikroporöses Laminatgewebe
- Vollständig verklebte Nähte
- Dreiteilige Motorhaube
- Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen
- Elastische Kapuze, Rücken& Knöchel
- Zwei-Wege-Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung
- Silikon- und latexfrei, PFAS-frei
- Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
- Fusselarm
- Anti-Static
Beschreibung: Chemsplash Der Pro +4 Einweg-Schutzanzug besteht aus einem 67 g/m² mikroporösen, laminierten Gewebe der Kategorie III Typ 4B/5B/6B. Alle Nähte sind verklebt, was eine stärkere und effektivere Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel bietet. Chemsplash Das Gewebe Pro +4 ist sowohl antistatisch nach EN1149-5:2008 als auch resistent gegen Infektionserreger nach EN14126 und erfüllt somit die Anforderungen an die Resistenz gegen virale und bakterielle Infektionen. Damit ist es die ideale Wahl für die pharmazeutische Industrie, Reinräume, die Halbleiterfertigung und die Infektionsbekämpfung. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinraumoveralls |
| Größe | L |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mikroporöses Verbundgewebe |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch, Daumenschlaufe |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |