Learn More
Spectrum Labs™ Pro-Connex Sanitäranschluss
Spectrum Labs™ Pro-Connex Sanitäranschlüsse lassen sich einfach mit Standard-Sanitärklemmen direkt an das Hohlfaser-Filtrationsmodul anschließen.
Marke:  Spectrum Labs™ ACPX-SM4-06N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15597225
  • 372.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereinfachen und machen Sie einen tangentialen Flussfiltrationsweg robuster.
  • Der Sanitärflansch der Pro-Connex-Armatur wird mit einer Standard-Sanitärklemme direkt am Hohlfaser-Filtermodul befestigt.
  • Schläuche und Druckwandler können dann an den Schlauchanschluss und den Luer-Anschluss des Pro-Connex-Schlauchs angeschlossen werden, sodass keine Adapter zwischen Schläuchen, Fittings oder Verbindungsstücke erforderlich sind
  • Pro-Connex-Anschlussstücke bestehen aus Polysulfon, dem gleichen, hochgradig kompatiblen Polymer mit geringer Auswaschung, das in den Hohlfasermodulgehäusen von Spectrum verwendet wird.
Spezifikation
Spezifikation
3/4 in. Sanitäranschluss mit 1/4 in. Schlauchkupplung und weiblichem Luer-Lock
KrossFlo TFF-Systeme
Polysulfon
6/Pckg.